Drukuj
L-fenyloalanina ≥99.5%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
BIP0716-100G BIP0716-1KG BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA 110 PLN
APOSBIP0716-100G APOSBIP0716-1KG APOSBIP0716-500G
L-fenyloalanina ≥99.5%
L-fenyloalanina
USP, Pyrogen free
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: 270…275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064227
Numer CAS: 63-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-568-1
Klasyfikacja Merck : 14,07271