Drukuj
Siarczan Polimiksyny B
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIP0145-10G BIP0145-1G BIP0145-5G
APOSBIP0145-10GEA 1100 PLN
APOSBIP0145-10G APOSBIP0145-1G APOSBIP0145-5G
Siarczan Polimiksyny B
Siarczan Polimiksyny B
Poly B is a mixture of the sulphates of polypeptides
  • approx. 8000 units/mg
  • Cell culture tested
Formuła: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00131991
Numer CAS: 1405-20-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-774-7