Drukuj
Penicillin V potassium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIP0143-25G BIP0143-5G
APOSBIP0143-25GEA 580 PLN
APOSBIP0143-25G APOSBIP0143-5G
Penicillin V potassium salt
Penicillin V potassium salt
Penicillin V is an inhibitor of bacterial cell wall synthesisActive against gram-positive and some gram-negative bacteria. b-lactamase sensitive.
  • Potency: 1650mg/mg
Formuła: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Temp. topnienia: 197…202 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051771
Numer CAS: 132-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-086-5