Drukuj
Sól sodowa penicyliny G
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
BIP0142-100G BIP0142-250G BIP0142-25G
APOSBIP0142-100GEA 290 PLN
APOSBIP0142-100G APOSBIP0142-250G APOSBIP0142-25G
Sól sodowa penicyliny G
Sól sodowa penicyliny G
Penicillin G is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.Active against gram-positive and some gram-negative bacteria. b-lactamase sensitive.
  • Potency: 1670 mg/mg
Formuła: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
MW: 356.38 g/mol
Temp. topnienia: 255
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00069666
Numer CAS: 69-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-710-2