Drukuj
Paromomycin sulphate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2S,3S,4R,5R,6R)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-(((2R,3S,4R,5S)-5-(((1R,2R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-hydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol sulphate(1:x)
BIP0141-1G BIP0141-25G BIP0141-5G
APOSBIP0141-1GEA 110 PLN
APOSBIP0141-1G APOSBIP0141-25G APOSBIP0141-5G
Paromomycin sulphate
Paromomycin sulphate
Paromomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a mode of action similar to Kanamycin and Neomycin.
  • Cell culture tested
Formuła: C₂₃H₄₅N₅O₁₄·H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079278
Numer CAS: 1263-89-4