Drukuj
Oil red O
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: CI 26125
BIO1320-100G BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA 435 PLN
APOSBIO1320-100G APOSBIO1320-25G
Oil red O
Oil red O
Formuła: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408.51 g/mol
Temp. topnienia: 120…126 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003898
Numer CAS: 1320-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-295-3