Drukuj
Ochratoxin A (from Aspergillus ochraceus)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIO1001-1MG BIO1001-5MG
APOSBIO1001-1MGEA 545 PLN
APOSBIO1001-1MG APOSBIO1001-5MG
Ochratoxin A (from Aspergillus ochraceus)
Ochratoxin A
Mycotoxin.
Formuła: C₂₀H₁₈ClNO₆
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00078079
Numer CAS: 303-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-143-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II