Drukuj
Nalidixic acid sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
BIN4302-100G BIN4302-25G BIN4302-5G
APOSBIN4302-100GEA 1640 PLN
APOSBIN4302-100G APOSBIN4302-25G APOSBIN4302-5G
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
Inhibitor of bacterial DNA polymerase.
Formuła: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
MW: 254.22 g/mol
Temp. topnienia: >280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064376
Numer CAS: 3374-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 222-159-7