Drukuj
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIN4001-100G BIN4001-25G BIN4001-5G
APOSBIN4001-100GEA 1420 PLN
APOSBIN4001-100G APOSBIN4001-25G APOSBIN4001-5G
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
Enzyme substrate for determination of phosphatase.
Formuła: C₆H₆NO₆P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037009
Numer CAS: 68189-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 269-198-6