Drukuj
kwas nikotynowy (Niacin)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
BIN0611-1KG BIN0611-250G BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA 801 PLN
APOSBIN0611-1KG APOSBIN0611-250G APOSBIN0611-500G
kwas nikotynowy (Niacin)
kwas nikotynowy (Niacin)
Formuła: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 258
Temp. topnienia: 236…239 °C (subl.)
Gęstość: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006391
Numer CAS: 59-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0
Klasyfikacja Merck : 13,06552