Drukuj
amid kwasu nikotynowego 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 131 PLN
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
amid kwasu nikotynowego 99%
amid kwasu nikotynowego
Formuła: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 334
Temp. topnienia: 128…132 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006395
Numer CAS: 98-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-713-4
Klasyfikacja Merck : 12,06574