Drukuj
Novobiocin sodium salt ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 4-((7-(((2R,3R,4S,5R)-4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)carbamoyl)-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenolate, Novobiocin sodium
BIN0394-25G BIN0394-10G BIN0394-5G
APOSBIN0394-25GEA 1890 PLN
APOSBIN0394-25G APOSBIN0394-10G APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Formuła: C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
MW: 634.614 g/mol
Temp. topnienia: 215 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066541
Numer CAS: 1476-53-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-023-6