Drukuj
siarczan neomycyny
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Neomycin, (2S,3S,4R,5R,6R)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-(((2R,3S,4R,5S)-5-(((1R,2R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-hydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol sulphate, Fradiomycin sulphate, Neomycin sulphate salt
BIN0135-100G BIN0135-25G
APOSBIN0135-100GEA 421 PLN
APOSBIN0135-100G APOSBIN0135-25G
siarczan neomycyny
siarczan neomycyny
Neomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria.
  • Potency: 710mg/mg
  • Neomycin B: 85%
  • Neomycin C: 10%
  • Cell culture tested
Formuła: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150827
Numer CAS: 1405-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-773-1