Drukuj
Nalidixic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 545 PLN
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Nalidixic acid
Nalidixic acid
Active against gram-negative bacteria.
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temp. topnienia: 225…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006884
Numer CAS: 389-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-864-7