Drukuj
Bisindolylmaleimide I
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIMI0417-1MG BIMI0417-25MG BIMI0417-5MG
APOSBIMI0417-1MGEA 110 PLN
APOSBIMI0417-1MG APOSBIMI0417-25MG APOSBIMI0417-5MG
Bisindolylmaleimide I
Bisindolylmaleimide I
Inhibitor of protein kinase C.
Formuła: C₂₅H₂₄N₄O₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00236428
Numer CAS: 133052-90-1