Drukuj
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIMB2003-1G BIMB2003-500MG BIMB2003-5G
APOSBIMB2003-1GEA 656 PLN
APOSBIMB2003-1G APOSBIMB2003-500MG APOSBIMB2003-5G
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) ≥98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
An irreversible serine protease inhibitor with highwater solubility.
  • Molecular biology grade
Formuła: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00132962
Numer CAS: 30827-99-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II