Drukuj
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Magenta-GlcA CHA Salt, Magenta-Gluc CHA Salt, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid Cyclohexylammonium Salt
BIMB1302-1G BIMB1302-250MG BIMB1302-500MG
APOSBIMB1302-1GEA 1160 PLN
APOSBIMB1302-1G APOSBIMB1302-250MG APOSBIMB1302-500MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Alternative to 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide(X-GlcA) for detection of b-Glucuronidase gene.
Formuła: C₁₄H₁₃BrClNO₇
Temp. topnienia: 216…217 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00153929
Numer CAS: 144110-43-0