Drukuj
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu) ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: X-Gluc
BIMB1021-1G BIMB1021-250MG BIMB1021-500MG
APOSBIMB1021-1GEA 566 PLN
APOSBIMB1021-1G APOSBIMB1021-250MG APOSBIMB1021-500MG
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu) ≥98%
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu)
X-GlcA is a substrate for b-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene. The substrate is used as a qualitative marker of specific GUS expression.
Formuła: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521.79 g/mol
Temp. topnienia: 230
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00058543
Numer CAS: 114162-64-0