Drukuj
błękit nitrotetrazolinowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIMB1019-1G BIMB1019-250MG BIMB1019-5G
APOSBIMB1019-1GEA 261 PLN
APOSBIMB1019-1G APOSBIMB1019-250MG APOSBIMB1019-5G
błękit nitrotetrazolinowy
błękit nitrotetrazolinowy
NBT is used in conjunction with BCIP (BIMB1004) for colourimetric detection of alkaline phophatase activity in blotting, immuno-histochemical and cytochemistry techniques.
Formuła: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Temp. topnienia: 189 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012159
Numer CAS: 298-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-067-4