Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥99%, Molecular Biology Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIMB1015-25G BIMB1015-50G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 429 PLN
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-50G APOSBIMB1015-100G
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥99%, Molecular Biology Grade
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
  • Protein
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: 125…130 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7