tiocyjanian guanidyny ≥99.0%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
BIMB1010-1KG
BIMB1010-500G
BIMB1010-5KG
APOSBIMB1010-1KGEA
508
PLN
APOSBIMB1010-1KG
APOSBIMB1010-500G
APOSBIMB1010-5KG
tiocyjanian guanidyny ≥99.0%
tiocyjanian guanidyny
Protein denaturant.
- Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formuła:
CH₅N₃·CHNS Temp. topnienia: 117…122 °C Gęstość: 1,29 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00013027 Numer CAS: 593-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1 Jednostka: 1759 ADR: 8,III |