Drukuj
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate) ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
BIMB1004-250MG BIMB1004-1G BIMB1004-5G
APOSBIMB1004-250MGEA 203 PLN
APOSBIMB1004-250MG APOSBIMB1004-1G APOSBIMB1004-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate) ≥99%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Substrate for Alkaline phosphatase.
  • Soluble in DMF
Formuła: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
MW: 433.6214 g/mol
Temp. Wrzenia: >250 °C
Temp. topnienia: >200 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00040636
Numer CAS: 6578-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 229-506-1