Drukuj
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Dostawca: Apollo Scientific
BIM5000-1G BIM5000-5G BIM5000-25G BIM5000-100G
APOSBIM5000-1GEA 110 PLN
APOSBIM5000-1G APOSBIM5000-5G APOSBIM5000-25G APOSBIM5000-100G
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Indicator for metal titrations
Formuła: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148905
Numer CAS: 1945-77-3