Drukuj
Okadaic acid free acid ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIM1576-1MG
APOSBIM1576-1MGEA 6670 PLN
APOSBIM1576-1MG
Okadaic acid free acid ≥98%
Okadaic acid
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types Trends Biochem. Sci. 15: 98-102 (1990).
Formuła: C₄₄H₆₈O₁₃
Temp. topnienia: 164…166 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00083455
Numer CAS: 78111-17-8
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,I