Drukuj
2-Iodosobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIM111-1G BIM111-5G
APOSBIM111-1GEA 203 PLN
APOSBIM111-1G APOSBIM111-5G
2-Iodosobenzoic acid
2-Iodosobenzoic acid
Cleaves at carboxyl side of tryptophanRef: Mahoney,W.C.&Hermodson,M.A(1979)Biochemistry 18, 3810-3814
Formuła: C₇H₅IO₃
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002401
Numer CAS: 304-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-159-4