Drukuj
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIM1100-100MG BIM1100-25MG
APOSBIM1100-100MGEA 327 PLN
APOSBIM1100-100MG APOSBIM1100-25MG
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-mannosidase.
Formuła: C₁₆H₁₈O₈
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00067662
Numer CAS: 28541-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 249-073-2