Drukuj
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIM1096-100MG BIM1096-1G BIM1096-250MG
APOSBIM1096-100MGEA 247 PLN
APOSBIM1096-100MG APOSBIM1096-1G APOSBIM1096-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-glucoside.
Formuła: C₁₆H₁₈O₈
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00067661
Numer CAS: 17833-43-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-794-0