Drukuj
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 2870 PLN
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Formuła: C₄HO₃·Na
MW: 120.1 g/mol
Temp. topnienia: 345…355 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 71376-34-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II