Drukuj
Agar
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Agar Agar
BIM1002-1KG BIM1002-500G BIM1002-5KG
APOSBIM1002-1KGEA 621 PLN
APOSBIM1002-1KG APOSBIM1002-500G APOSBIM1002-5KG
Agar
agar
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Temp. topnienia: 90
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081288
Numer CAS: 9002-18-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-658-1
Klasyfikacja Merck : 13,00184
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable