Drukuj
L-Metionina ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
BIM0715-100G BIM0715-1KG BIM0715-500G
APOSBIM0715-100GEA 110 PLN
APOSBIM0715-100G APOSBIM0715-1KG APOSBIM0715-500G
L-Metionina ≥99%
L-Metionina
Ph.Eur, Pyrogen free
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
Temp. topnienia: 284 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063097
Numer CAS: 63-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-562-9