Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) ≥99.5% low sodium
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIM0295-100G BIM0295-1KG
APOSBIM0295-100GEA 327 PLN
APOSBIM0295-100G APOSBIM0295-1KG
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) ≥99.5% low sodium
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
  • Titration ³ 99.5%
  • Water content (by Karl Fischer) 1.0%
  • Sodium 80 ppm
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5