Drukuj
D(+)-mannoza 99,5%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIM0134-100G BIM0134-1KG BIM0134-500G
APOSBIM0134-100GEA 139 PLN
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG APOSBIM0134-500G
D(+)-mannoza 99,5%
D(+)-mannoza
  • Heavy metals: <10ppm
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 376
Temp. topnienia: 133…140 °C
Gęstość: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064122
Numer CAS: 3458-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-392-4
Klasyfikacja Merck : 13,05772