2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
BIL2940-25MG
BIL2940-5MG
APOSBIL2940-25MGEA
580
PLN
APOSBIL2940-25MG
APOSBIL2940-5MG
2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
2-Morpholino-8-phenylchromone
Specific inhibitor (IC50 = 1.40 uM) of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K).
Formuła:
C₁₉H₁₇NO₃ Temp. topnienia: 180…187 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00270881 Numer CAS: 154447-36-6 |