Drukuj
Leptomycin B
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2E,5S,6R,7S,9R,10E,12E,15R,16Z,18E)-17-Ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-19-((2S,3S)-3-methyl-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl)-8-oxononadeca-2,10,12,16,18-pentaenoic acid
BIL2101-5MG BIL2101-10MG
APOSBIL2101-5MGEA 1390 PLN
APOSBIL2101-5MG APOSBIL2101-10MG
Leptomycin B
Leptomycin B
Potent inhibitor of nuclear export.
Supplied as a 1mM solution in abs. ethanol
Formuła: C₃₃H₄₈O₆
MW: 540.73 g/mol
Temp. Zapłonu: 11.1 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06795848
Numer CAS: 87081-35-4
Jednostka: 1170
ADR: 3 II