Drukuj
Levofloxacin
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
BIL1009-10G BIL1009-25G BIL1009-100G
APOSBIL1009-10GEA 110 PLN
APOSBIL1009-10G APOSBIL1009-25G APOSBIL1009-100G
Levofloxacin
Levofloxacin
Formuła: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Temp. Wrzenia: 572 °C
Temp. topnienia: 218…227 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00865049
Numer CAS: 100986-85-4