Drukuj
L-(+)-Ramnoza hydrat
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 1450 PLN
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L-(+)-Ramnoza hydrat
L-(+)-Ramnoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Temp. topnienia: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149363
Numer CAS: 10030-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-793-4
Klasyfikacja Merck : 12,08338