Drukuj
Diosmin
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
BIK9004-100G BIK9004-25G
APOSBIK9004-100GEA 348 PLN
APOSBIK9004-100G APOSBIK9004-25G
Diosmin
Diosmin
Formuła: C₂₈H₃₂O₁₅
Temp. topnienia: 274 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009772
Numer CAS: 520-27-4