Drukuj
Kwas kojowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 656 PLN
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kwas kojowy 99%
Kwas kojowy
Formuła: C₆H₆O₄
Temp. topnienia: 152…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006580
Numer CAS: 501-30-4