Drukuj
Siarczan kanamycyny
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
BIK0126-100G BIK0126-25G BIK0126-250G
APOSBIK0126-100GEA 766 PLN
APOSBIK0126-100G APOSBIK0126-25G APOSBIK0126-250G
Siarczan kanamycyny
Siarczan kanamycyny
Kanamycin is an aminoglycoside antibiotic and isused as a selective agent for the incorporation of the NPT II (APH3') gene in plant tissue
  • approx. 800 micrograms per mg
  • Cell culture tested
Formuła: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00070253
Numer CAS: 25389-94-0
Numer WE (dawny EINECS): 246-933-9