Drukuj
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIJ0379-100MG BIJ0379-250MG
APOSBIJ0379-100MGEA 203 PLN
APOSBIJ0379-100MG APOSBIJ0379-250MG
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Jasmonic acid (mixture of isomers)
  • Plant tissue culture tested
Formuła: C₁₂H₁₈O₃
Gęstość: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 221682-41-3