Drukuj
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Sulfo-SHPP
BII101-1G BII101-10G
APOSBII101-1GEA 472 PLN
APOSBII101-1G APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formuła: C₁₃H₁₃NO₅
MW: 263.249 g/mol
Temp. topnienia: 132…133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005515
Numer CAS: 34071-95-9