Drukuj
3-Iodo-L-tyrosine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
BII0193-1G BII0193-5G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 305 PLN
APOSBII0193-1G APOSBII0193-5G APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Formuła: C₉H₁₀INO₃
MW: 307.1 g/mol
Temp. topnienia: 196…198 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002608
Numer CAS: 70-78-0