Drukuj
Ionomycin calcium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BII0123-10MG BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA 1420 PLN
APOSBII0123-10MG APOSBII0123-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Formuła: C₄₁H₇₀CaO₉
Temp. topnienia: 204…206 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00151183
Numer CAS: 56092-82-1