Drukuj
N-Hydroksysukcynimid ≥97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
BIH6094-1KG BIH6094-250G BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA 609 PLN
APOSBIH6094-1KG APOSBIH6094-250G APOSBIH6094-100G
N-Hydroksysukcynimid ≥97%
N-Hydroksysukcynimid
Formuła: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 94…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005516
Numer CAS: 6066-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-001-3