Drukuj
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
BIH6066-1G BIH6066-25G BIH6066-5G
APOSBIH6066-1GEA 139 PLN
APOSBIH6066-1G APOSBIH6066-25G APOSBIH6066-5G
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formuła: C₇H₃Br₃O₃
MW: 374.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 396
Temp. topnienia: 146
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055557
Numer CAS: 14348-40-4