Drukuj
hematoksylina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 363 PLN
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
hematoksylina
hematoksylina
Formuła: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078111
Numer CAS: 517-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-237-3