Drukuj
Histamine dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
BIH0700-25G BIH0700-5G BIH0700-100G
APOSBIH0700-25GEA 290 PLN
APOSBIH0700-25G APOSBIH0700-5G APOSBIH0700-100G
Histamine dihydrochloride 97%
Histamine dihydrochloride
Formuła: C₅H₁₁Cl₂N₃
Temp. topnienia: 249…252 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012703
Numer CAS: 56-92-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-298-4