Drukuj
≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
BIH0601-250G BIH0601-100G BIH0601-500G
APOSBIH0601-250GEA 870 PLN
APOSBIH0601-250G APOSBIH0601-100G APOSBIH0601-500G
≥99%
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.3-8.7
Formuła: C₉H₂₀N₂O₄S
MW: 252.33 g/mol
Temp. topnienia: 237…239 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006160
Numer CAS: 16052-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-198-8