Drukuj
D(+)-Galactosamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 110 PLN
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215.64 g/mol
Temp. topnienia: 172…180 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00135830
Numer CAS: 1772-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-198-1