Drukuj
Guanosine ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 400 PLN
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosine ≥98%
Guanosine
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010182
Numer CAS: 118-00-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-227-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III